Imprimer
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N,N,N',N'-Tétraméthylguanidine
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 88.5 EUR
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine 99%
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine
Formule: C₅H₁₃N₃
Poids moléculaire: 115.18 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008323
Numéro CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %