Imprimer
Cyanoguanidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
8.02491.0100EA 26.6 EUR
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
Cyanoguanidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyanoguanidine
Formule: (H₂N)₂CNCN
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008066
Numéro CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Indice Merck: 13,03119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 34.6 g/l (20°C)
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 400 kg/m3
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dicyanodiamide
Hill Formula C2H4N4
Chemical Formula NCNHC(=NH)NH2