5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 67-47-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 114-116°/1mm
Beilstein Reference: 110889
Merck Reference: 14,4832
MDL No.: MFCD00003234
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 114…116 °C (1 mmHg) Point de fusion: 32…35 °C Densité: 1,206 Point éclair: 79 °C (174 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003234 Numéro CAS: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Indice Merck: 14,4832 |