Imprimer
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 118 EUR
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde 98%
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 114…116 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003234
Numéro CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Indice Merck: 13,04857
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %