5-Iodo-2-furaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Iodofurfural
Purity: 97%
CAS No.: 2689-65-8
Molecular Formula: C5H3IO2
Formula Weight: 221.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 126-127°
Beilstein Reference: 108406
MDL No.: MFCD00159503
Formule:
C₅H₃IO₂ Point de fusion: 126…127 °C |
Numéro MDL:
MFCD00159503 Numéro CAS: 2689-65-8 |