Imprimer
5-Nitro-2-furaldéhyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Nitrofurfural
A10618.06 A10618.14 A10618.18
A10618.06EA 39.6 EUR
A10618.06 A10618.14 A10618.18
5-Nitro-2-furaldéhyde ≥99%
5-Nitro-2-furaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 698-63-5 Molecular Formula: C5H3NO4 Formula Weight: 141.09 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5900 Melting Point: 34-38° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 120539 MDL No.: MFCD00003230
Formule: C₅H₃NO₄
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Densité: 1,349
Point éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003230
Numéro CAS: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III