2-Furaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₄O₂ Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa) Point de fusion: –39 °C Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003229 Numéro CAS: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1 (3),II Indice Merck: 13,04325 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 83 g/l (20 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 96.08 g/mol |
Boiling Point | 162 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 60 °C |
Explosion Limit | 2.1 - 19.3 %(V) |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 315 °C |
Saturation concentration | 5.8 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |