Imprimer
2-Furaldéhyde ≥98% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
31305.A1 31305.30
31305.A1EA 291 EUR
31305.A1 31305.30
2-Furaldéhyde ≥98% ACS
2-Furaldéhyde
Purity: 98% min CAS No.: 98-01-1 Molecular Formula: C5H4O2 Formula Weight: 96.09 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.159 Refractive Index: 1.5261 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Almond-like Melting Point: -38° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 105755 Merck Reference: 14,4304 UN No.: 1199 MDL No.: MFCD00003229
Formule: C₅H₄O₂
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,159
Point éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,4304