Imprimer
2-Furaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
181100010 181100250 181102500 181100025
ACRO181100010EA 106 EUR
ACRO181100010 ACRO181100250 ACRO181102500 ACRO181100025
2-Furaldéhyde 99%
2-Furaldéhyde
Formule: C₅H₄O₂
Point d'ébullition: 159…161 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,04325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear amber to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.5 %
Acidity ≤0.02 eq/L