Imprimer
5-Bromo-2-furaldéhyde ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromofurfural
Stabilisation: stabilisé avec ethanol
B22536.09 B22536.18
B22536.09EA 103 EUR
B22536.09 B22536.18
5-Bromo-2-furaldéhyde ≥98% stabilisé
5-Bromo-2-furaldéhyde
Stabilized with 2% ethanol
Purity: 98% CAS No.: 1899-24-7 Molecular Formula: C5H3BrO2 Formula Weight: 174.98 Melting Point: 82-85° Boiling Point: 112°/6mm MDL No.: MFCD00159501
Formule: C₅H₃BrO₂
Point d'ébullition: 112 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159501
Numéro CAS: 1899-24-7