5-Bromo-2-furaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromofurfural
Formule:
C₅H₃BrO₂ Point d'ébullition: 201 °C (760 mmHg) Point de fusion: 80…85 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00159501 Numéro CAS: 1899-24-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 80 to 85 °C |
GC | ≥96.0 % |