Propylène carbonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₆O₃ Poids moléculaire: 102.09 g/mol Point d'ébullition: 241…242 °C (1013 hPa) Point de fusion: –48.8 °C Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 132 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005385 Numéro CAS: 108-32-7 EINECS: 203-572-1 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 240 g/l (20 °C) |
Melting Point | -49 °C |
Molar Mass | 102.09 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 123 °C |
Refractive Index | 1.4209 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 14.3 %(V) |
Density | 1.20 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.0 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 435 °C DIN 51794 |
Viscosity Kinematic | 1.4 mm2/s (43 °C) |