Imprimer
Propylène carbonate 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 183 EUR
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propylène carbonate 99.5%
Propylène carbonate
Formule: C₄H₆O₃
Poids moléculaire: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 240…243 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –49 °C
Densité: 1.204 g/cm³
Point éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005385
Numéro CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA