Imprimer
Fluorescéine sodium concentrée pour le contrôle des eaux souterraines (Uranine AP) (C.I. 45350)
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.08462.0100 1.08462.1000
1.08462.0100EA 119 EUR
1.08462.0100 1.08462.1000
Fluorescéine sodium concentrée pour le contrôle des eaux souterraines (Uranine AP) (C.I. 45350)
Fluorescéine sodium
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Poids moléculaire: 376.28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Indice Merck: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Appearance Reddish-brown powder, eventually with granular and bright parts.
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0) 489 - 491 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance) ≥ 1800
Loss on drying (110 °C) ≤ 7 %