Imprimer
Fluorescéine sodium, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
173241000 173245000 173240025
ACRO173241000EA 84 EUR
ACRO173241000 ACRO173245000 ACRO173240025
Fluorescéine sodium, pur
Fluorescéine sodium
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Point de fusion: 320 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Indice Merck: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to green-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 488 to 491 nm (in buffer pH 8)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.2 to 1.7
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)