Imprimer
Fluorescéine, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque
119241000 119245000 119240025 119240250
ACRO119241000EA 87.3 EUR
ACRO119241000 ACRO119245000 ACRO119240025 ACRO119240250
Fluorescéine, pur
Fluorescéine
Formule: C₂₀H₁₂O₅
Poids moléculaire: 332.31 g/mol
Point de fusion: 314…316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005050
Numéro CAS: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Indice Merck: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97b9d8d37f0106f4c8ef2d7759759d21bd43cc03&vid=25b78df95a04ab26c5ba8c96b95f031056926b13&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to rust brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (490 +/- 5 nm , 0.5% aq. soln. of Na2CO3)