Imprimer
Xanthène-9-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13476.06 A13476.14
A13476.06EA 81.4 EUR
A13476.06 A13476.14
Xanthène-9-ol ≥98%
Xanthène-9-ol
Purity: 98+% CAS No.: 90-46-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 10395 MDL No.: MFCD00005057
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…126 °C
Numéro MDL: MFCD00005057
Numéro CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1