Imprimer
Dibenzofuranne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20408.0005 8.20408.0250
8.20408.0005EA 25.9 EUR
8.20408.0005 8.20408.0250
Dibenzofuranne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dibenzofuranne
Formule: C₁₂H₈O
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 168.19 g/mol
Boiling Point 287 - 289 °C
Flash Point 148 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Diphenylene oxide
Hill Formula C12H8O