(Fluorène-9-yl)méthanol
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₂O Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa) Point de fusion: 107 °C |
Numéro MDL:
MFCD00001139 Numéro CAS: 24324-17-2 EINECS: 246-167-5 |