Imprimer
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,4-Dihydroxyanthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20259.0005 8.20259.0250 8.20259.9025 8.20259.9030 8.20259.9050 8.20259.9080
8.20259.0005EA 25.9 EUR
8.20259.0005 8.20259.0250 8.20259.9025 8.20259.9030 8.20259.9050 8.20259.9080
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Poids moléculaire: 240.22 g/mol
Point d'ébullition: 465
Point de fusion: 202
Densité: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001209
Numéro CAS: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Indice Merck: 12,08250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 450 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (197 °C)
Flash Point 222 °C