1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dantrone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Purity: 95%
CAS No.: 117-10-2
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 191-193° subl.
Beilstein Reference: 2054727
Merck Reference: 14,2815
MDL No.: MFCD00001211
Formule:
C₁₄H₈O₄ Poids moléculaire: 240.22 g/mol Point de fusion: 193…196 °C (subl.) Densité: 1.537 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >200 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001211 Numéro CAS: 117-10-2 EINECS: 204-173-5 Indice Merck: 13,02841 |