Imprimer
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Diaminoanthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 54.7 EUR
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 238.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001224
Numéro CAS: 128-95-0
EINECS: 204-922-6