Imprimer
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Diaminoanthraquinone
A18840.22 A18840.14
A18840.22EA 273 EUR
A18840.22 A18840.14
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 129-44-2 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 320° dec. MDL No.: MFCD00001226
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 238.25 g/mol
Point de fusion: ∼ 320 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001226
Numéro CAS: 129-44-2
EINECS: 204-947-2