Imprimer
1-Amino-9,10-anthraquinone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22901.22 B22901.36
B22901.22EA 45.9 EUR
B22901.22 B22901.36
1-Amino-9,10-anthraquinone 97%
1-Amino-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 82-45-1 Molecular Formula: C14H9NO2 Formula Weight: 223.23 Melting Point: 252-255° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl Beilstein Reference: 396360 Merck Reference: 14,417 MDL No.: MFCD00001213
Formule: C₁₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001213
Numéro CAS: 82-45-1
EINECS: 201-423-5
Indice Merck: 14,417