Imprimer
9,10-Anthraquinone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Anthraquinone
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 150 EUR
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Anthraquinone 98%
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
Poids moléculaire: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: 379…381 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 283…288 °C
Point éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001188
Numéro CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Indice Merck: 13,00692
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %