Imprimer
9,10-Phénanthrenequinone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
168790250 168791000
ACRO168790250EA 101 EUR
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-Phénanthrenequinone 95%
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 201…211 °C
Densité: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,07355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %