Imprimer
2,7-Dibromo-9-fluorènone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H25919.06 H25919.03
H25919.06EA 126 EUR
H25919.06 H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorènone 96%
2,7-Dibromo-9-fluorènone
Purity: 96% CAS No.: 14348-75-5 Molecular Formula: C13H6Br2O Formula Weight: 337.99 Melting Point: 195-196° MDL No.: MFCD00010790
Formule: C₁₃H₆Br₂O
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010790
Numéro CAS: 14348-75-5