Imprimer
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥99% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Kryptofix® 222
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0200 8.10647.0005 8.10647.8250 8.10647.1000
8.10647.0001EA 84.7 EUR
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0200 8.10647.0005 8.10647.8250 8.10647.1000
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥99% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formule: C₁₈H₃₆N₂O₆
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005111
Numéro CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting range (°C) 70 - 73