Imprimer
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Kryptofix® 222
291950010 291950050 291952500
ACRO291950010EA 240 EUR
ACRO291950010 ACRO291950050 ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formule: C₁₈H₃₆N₂O₆
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005111
Numéro CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %