Imprimer
1-Phénylpipérazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12610.14 A12610.22 A12610.36
A12610.14EA 41.1 EUR
A12610.14 A12610.22 A12610.36
1-Phénylpipérazine ≥98%
1-Phénylpipérazine
Purity: 98+% CAS No.: 92-54-6 Molecular Formula: C10H14N2 Formula Weight: 162.24 Flash Point: 141°(286°F) Refractive Index: 1.5880 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 285-286° Beilstein Reference: 132157 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00005957
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Point d'ébullition: 285…286 °C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,064
Point éclair: 141 °C (286 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005957
Numéro CAS: 92-54-6
EINECS: 202-165-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II