Acide 1,3-diméthylbarbiturique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₈N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006675 Numéro CAS: 769-42-6 EINECS: 212-211-7 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 - 124 °C |
Molar Mass | 156.14 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |