Imprimer
Acide 1,3-diméthylbarbiturique, (max. 6% H₂O) ≥99% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13692.18 A13692.0B A13692.30
A13692.18EA 61.2 EUR
A13692.18 A13692.0B A13692.30
Acide 1,3-diméthylbarbiturique, (max. 6% H₂O) ≥99% (poids sec)
Acide 1,3-diméthylbarbiturique
Purity: 99% CAS No.: 769-42-6 Molecular Formula: C6H8N2O3 Formula Weight: 156.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White/cream/pale yellow Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 139810 MDL No.: MFCD00006675
Formule: C₆H₈N₂O₃
Poids moléculaire: 156.14 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006675
Numéro CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7