1-Méthylpipérazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₁₂N₂ Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa) Point de fusion: –6 °C Densité: 0,9085 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 34 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005966 Numéro CAS: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8 (3),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -6 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 136 - 138 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 12 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 9.9 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 - 12 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C |
Synonyms | N-Methylpiperazine |
Hill Formula | C5H12N2 |