1-Méthylpipérazine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₂N₂ Point d'ébullition: 138 °C (760 mmHg) Point de fusion: –6 °C Densité: 0,903 g/cm³ Point éclair: 42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005966 Numéro CAS: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4645 to 1.4665 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 0.025% BHT |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.05 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.05 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.05 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.001 % |
Peroxides | ≤0.005 % |