1-Éthylpipérazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 5308-25-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Amine-like
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 102971
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00059912
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 157 °C Point de fusion: –60 °C Densité: 0,899 Point éclair: 43 °C (109 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059912 Numéro CAS: 5308-25-8 EINECS: 226-166-8 UN: 2733 ADR: 3,III |