Imprimer
Pipérazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07325.0005 8.07325.0250 8.07325.1000 8.07325.9035 8.07325.9050 8.07325.9025 8.07325.5000
8.07325.0005EA 25.1 EUR
8.07325.0005 8.07325.0250 8.07325.1000 8.07325.9035 8.07325.9050 8.07325.9025 8.07325.5000
Pipérazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,07545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 111 °C
Molar Mass 86.14 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 4 - 14 %(V)
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (150 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material