Imprimer
Pipérazine, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15049.36 A15049.0E A15049.22
A15049.36EA 71.2 EUR
A15049.36 A15049.0E A15049.22
Pipérazine, anhydre 99%
Pipérazine
Purity: 99% CAS No.: 110-85-0 Molecular Formula: C4H10N2 Formula Weight: 86.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 108-113° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 102555 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2579 MDL No.: MFCD00005953
Formule: C₄H₁₀N₂
Point d'ébullition: 146…148 °C
Point de fusion: 108…113 °C
Densité: 1,110
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,7464