Imprimer
Barbiturate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide barbiturique sel de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20233.0100 8.20233.0250
8.20233.0100EA 90.1 EUR
8.20233.0100 8.20233.0250
Barbiturate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Barbiturate de sodium
Formule: C₄H₃N₂NaO₃
Poids moléculaire: 150.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4390-16-3
EINECS: 224-507-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 150.06 g/mol