Imprimer
Acide 2-thiobarbiturique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12681.14 A12681.22 A12681.36
A12681.14EA 59.2 EUR
A12681.14 A12681.22 A12681.36
Acide 2-thiobarbiturique ≥98%
Acide 2-thiobarbiturique
Purity: 98% CAS No.: 504-17-6 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 pH: 1.8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 120663 MDL No.: MFCD00006674
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006674
Numéro CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8