Octaphénylcyclotétrasiloxane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 546-56-5
Molecular Formula: C48H40O4Si4
Formula Weight: 793.19
Melting Point: 193-200°
Boiling Point: 332°/1mm
MDL No.: MFCD00003268
Formule:
C₄₈H₄₀O₄Si₄ Point d'ébullition: 332 °C (1 mmHg) Point de fusion: 193…200 °C Densité: 1,089 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003268 Numéro CAS: 546-56-5 EINECS: 208-904-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...