Imprimer
Décaméthylcyclopentasiloxan ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, Dow Corning 245® fluid, Volasil 245, Silicone fluid DC 245
42412.18 42412.30 42412.A1
42412.18EA 48.9 EUR
42412.18 42412.30 42412.A1
Décaméthylcyclopentasiloxan ≥97%
Décaméthylcyclopentasiloxan
Purity: 97% CAS No.: 541-02-6 Molecular Formula: C10H30O5Si5 Formula Weight: 370.77 Flash Point: 76°(169°F) Physical Form: Liquid Density: 0.959 Refractive Index: 1.3982 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -44° Boiling Point: 210° Merck Reference: 14,2848 MDL No.: MFCD00046966
Formule: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Point d'ébullition: 210 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,959
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046966
Numéro CAS: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Indice Merck: 14,2848