Imprimer
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
17162.06 17162.03
17162.06EA 134 EUR
17162.06 17162.03
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one ≥97%
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one
Purity: 97+% CAS No.: 1073-13-8 Molecular Formula: (CH3)2C6H6(=O) Formula Weight: 124.18 Flash Point: 64°(148°F) Physical Form: Liquid Density: 0.944 Sensitivity: Air Sensitive Boiling Point: 73-74°/14mm MDL No.: MFCD00009695
Formule: C₈H₁₂O
Poids moléculaire: 124.18 g/mol
Point d'ébullition: 73…74 °C (14 mmHg)
Densité: 0.944
Point éclair: 64 °C (148 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009695
Numéro CAS: 1073-13-8