Imprimer
2-Méthyl-2-cyclopentène-1-one 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
270360050 270360010
ACRO270360050EA 312 EUR
ACRO270360050 ACRO270360010
2-Méthyl-2-cyclopentène-1-one 97%
2-Méthyl-2-cyclopentène-1-one
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 158…161 °C (760 mmHg)
Densité: 0,979 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012275
Numéro CAS: 1120-73-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %