cis-Cyclooctène 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₄ Point d'ébullition: 145…146 °C (760 mmHg) Point de fusion: –16 °C Densité: 0,84 g/cm³ Point éclair: 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001753 Numéro CAS: 931-87-3 EINECS: 213-243-4 UN: 3295 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 100 to 200 ppm irganox 1076 FD |