2-Cyclopentène-1-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cyclopentène-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 930-30-3
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Characteristic
Boiling Point: 150°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001401
Formule:
C₅H₆O Poids moléculaire: 82.1 g/mol Point d'ébullition: 150 °C Densité: 1.01 Point éclair: 42 °C (108 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001401 Numéro CAS: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3 III |