2-Cyclopentène-1-one 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cyclopentène-2-one
Formule:
C₅H₆O Poids moléculaire: 82.1 g/mol Point d'ébullition: 150 °C (760 mmHg) Densité: 0.98 g/cm³ Point éclair: 42 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001401 Numéro CAS: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |