Imprimer
2-Cyclohexène-1-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15435.22 A15435.14 A15435.36
A15435.22EA 176 EUR
A15435.22 A15435.14 A15435.36
2-Cyclohexène-1-one ≥97%
2-Cyclohexène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 930-68-7 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -53° Boiling Point: 167-169° Beilstein Reference: 1280477 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001577
Formule: C₆H₈O
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 167…169 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.993
Point éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001577
Numéro CAS: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1 II