Imprimer
2-Cyclohexène-1-one 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
111240100 111240250 111241000 111245000
ACRO111240100EA 68 EUR
ACRO111240100 ACRO111240250 ACRO111241000 ACRO111245000
2-Cyclohexène-1-one 97%
2-Cyclohexène-1-one
Formule: C₆H₈O
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.993 g/cm³
Point éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001577
Numéro CAS: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.01 to 1.16
BSC Certification Passes