Imprimer
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
140580010 140580050 140580250
ACRO140580010EA 62.3 EUR
ACRO140580010 ACRO140580050 ACRO140580250
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone 98%
2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-triénone
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 115 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 50…54 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004158
Numéro CAS: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C (on dry substance)
GC ≥95.0 %