Ciclohexilmetanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₁₄O Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa) Point de fusion: –43 °C Densité: 0,926 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00001510 Numéro CAS: 100-49-2 EINECS: 202-857-8 Indice Merck: 13,02760 |
Résultats des tests de spécification
Molar Mass | 114.18 g/mol |
Boiling Point | 180 - 181 °C |
Flash Point | 71 °C |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | C7H14O |